Stampa…
2,4-Di-tert-butylphenol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0229-25G D0229-500G
TCIAD0229-25GEA 16 EUR
TCIAD0229-25G TCIAD0229-500G
2,4-Di-tert-butylphenol ≥97.0% (by GC)
2,4-Di-tert-butylphenol
Formula: C₁₄H₂₂O
Punto di ebollizione: 265 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 53…56 °C
Densità: 0,887 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008828
CAS Number: 96-76-4
EINECS: 202-532-0
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=693ccb1f321740f894e4e2eb66ee29e4b4b7c86e&vid=a99d02b5d7bcf642572980cfb01001a55c89c85a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency