Stampa…
3,4-Xilenolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 4-Hydroxy-2-xylene, 3,4-Dimethylphenol
D0777-25G D0777-500G
TCIAD0777-25GEA 16 EUR
TCIAD0777-25G TCIAD0777-500G
3,4-Xilenolo ≥98.0% (by GC)
3,4-Xilenolo
Formula: C₈H₁₀O
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 227 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 62…65 °C
Densità: 1,023 g/cm³ (17 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002304
CAS Number: 95-65-8
EINECS: 202-439-5
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8eab18968e017905e8cf51e3e1d64289d6e65bb&vid=309cd43441e4af11b2a904a449e8602c8801673e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 63.0 to 68.0 deg-C