Stampa…
2,3-Xilenolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0773-25G D0773-500G
TCIAD0773-25GEA 31 EUR
TCIAD0773-25G TCIAD0773-500G
2,3-Xilenolo ≥98.0% (by GC)
2,3-Xilenolo
Formula: C₈H₁₀O
Punto di ebollizione: 217 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 75 °C
Densità: 0,965 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002227
CAS Number: 526-75-0
EINECS: 208-395-3
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67c22d2197d9117718543c2f3b87b1349baead4b&vid=c230d6bdb639141c997170523a90f22dba8b3881&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency