Stampa…

3,5-Xilidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 3,5-Dimethylaniline, 5-Amino-m-xylene

D0671-25ML D0671-500ML
TCIAD0671-25MLEA 16 EUR
TCIAD0671-25ML TCIAD0671-500ML
3,5-Xilidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Xilidina
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 221°C
Punto di fusione: 9,8 °C
Densità: 0,9706 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 97°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007813
CAS Number: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10084
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23ae08a33605c4d5149064442955d16a88f7b860&vid=f106ab6d6888c595cc88d3d92b1eff469f688fb5&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR