Stampa…
3,4-Xilidina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3,4-Dimethylaniline, 4-Amino-o-xylene
D0670-25G D0670-500G
TCIAD0670-25GEA 26 EUR
TCIAD0670-25G TCIAD0670-500G
3,4-Xilidina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Xilidina
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 226°C
Punto di fusione: 48…51 °C
Densità: 1,0755 g/cm³ (18 °C)
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007810
CAS Number: 95-64-7
EINECS: 202-437-4
UN: 3452
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fab5c3a1740157b83d01cbf648631958f50c1b2&vid=65fe6bb9215d219dc40c38a787b9b4823c726480&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 49.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency