Stampa…
2,6-Dietilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dietilbenzenammina
D0476-25ML D0476-100ML
TCIAD0476-25MLEA 17 EUR
TCIAD0476-25ML TCIAD0476-100ML
2,6-Dietilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,6-Dietilanilina
Formula: C₁₀H₁₅N
Peso molecolare: 149,24 g/mol
Punto di ebollizione: 243 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 3,5 °C
Densità: 0,984 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 115°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007753
CAS Number: 579-66-8
EINECS: 209-445-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e8527cc71e95ae4fefff0769964e19194d17f24&vid=9410f234df54100375fa08645c7390f056315500&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %