Stampa…
2,6-Diisopropylaniline ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D1755-25ML D1755-500ML D1755-100ML
TCIAD1755-25MLEA 60 EUR
TCIAD1755-25ML TCIAD1755-500ML TCIAD1755-100ML
2,6-Diisopropylaniline ≥90.0% (by GC)
2,6-Diisopropylaniline
Formula: C₁₂H₁₉N
Punto di ebollizione: 122°C
Punto di fusione: -45°C
Densità: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 117°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008887
CAS Number: 24544-04-5
EINECS: 246-305-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=833278fe351a9cc9b41ca690194bd446a6eff255&vid=a4b56f3c6ab126c4d4c50351bc7eac206b1e5206&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %