Stampa…
2,5-Xilidina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-Amino-p-xylene, 2,5-Dimethylaniline
D0668-25G D0668-500G
TCIAD0668-25GEA 16 EUR
TCIAD0668-25G TCIAD0668-500G
2,5-Xilidina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Xilidina
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 104°C
Punto di fusione: 15 °C
Densità: 0,979 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 106°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007743
CAS Number: 95-78-3
EINECS: 202-451-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10084
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a6c9098226cab164d267c2cf634ce561ccfa784&vid=9093381f07aa060df95d8d9199e7406c14883d71&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %