Stampa…
2,4-Xilidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2,4-Dimethylaniline, 4-Amino-m-xylene, m-Xylidine, 2,4-Xylidine
D0667-25ML D0667-500ML
TCIAD0667-25MLEA 16 EUR
TCIAD0667-25ML TCIAD0667-500ML
2,4-Xilidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Xilidina
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 218 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –16 °C
Densità: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 90°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007738
CAS Number: 95-68-1
EINECS: 202-440-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10084
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3a474f4ba550e8cbcf80500261f00b5453b4f51&vid=d452ae56be3187e54fdeabd48a1f998effb6736a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %