2,3-Dimetilanilina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₁N Punto di ebollizione: 114°C Punto di fusione: –15 °C Densità: 0,99 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 97°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007732 CAS Number: 87-59-2 EINECS: 201-755-0 UN: 1711 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,10217 |
|
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |