4-Iodo-m-xylene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉I Punto di ebollizione: 233°C Densità: 1,6609 g/cm³ (13 °C) |
MDL Number:
MFCD00013706 CAS Number: 4214-28-2 EINECS: 224-141-4 |
|
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |