Stampa…
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride, 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
T2290-25G T2290-5G
TCIAT2290-25GEA 191 EUR
TCIAT2290-25G TCIAT2290-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene ≥95.0% (by GC)
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene
Formula: C₈H₆ClF₃
Peso molecolare: 194,58 g/mol
Punto di ebollizione: 70°C
Densità: 1,3079 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 49°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000908
CAS Number: 705-29-3
EINECS: 211-884-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d2a137ec1e3b9e04aea9ede27fb128bce3a1fa6&vid=3e9ca41a5fb723e1d0b6ca86cbbb51fec8cf25e3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %