Stampa…
4-Chloro-o-xylene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-1,2-dimethylbenzene, 1-Chloro-3,4-dimethylbenzene
C0356-100G C0356-25G
TCIAC0356-100GEA 239 EUR
TCIAC0356-100G TCIAC0356-25G
4-Chloro-o-xylene ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-o-xylene
Formula: C₈H₉Cl
Punto di ebollizione: 192°C
Punto di fusione: –6 °C
Densità: 1,0682 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: 66°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000596
CAS Number: 615-60-1
EINECS: 210-438-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43f443f316c62730d761907a0bc808191227fe3c&vid=facd11faa6fede6df5ff5b1e7794f29799d4e5e0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %