2-Chloro-p-xylene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Chloro-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylchlorobenzene
C0313-25G
C0313-500G
TCIAC0313-25GEA
18
EUR
TCIAC0313-25G
TCIAC0313-500G
2-Chloro-p-xylene ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-p-xylene
Formula:
C₈H₉Cl Peso molecolare: 140,61 g/mol Punto di ebollizione: 186°C Punto di fusione: 1,5 °C Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 57°C |
MDL Number:
MFCD00000564 CAS Number: 95-72-7 EINECS: 202-444-2 UN: 1993 ADR: 3,III |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...