α-Chloro-m-xylene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₉Cl Punto di ebollizione: 196°C Densità: 1,064 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 76°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000909 CAS Number: 620-19-9 EINECS: 210-628-9 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 14,10091 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |