Stampa…

α-Chloro-o-xylene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 2-Methylbenzyl chloride

C0864-25G C0864-500G
TCIAC0864-25GEA 16 EUR
TCIAC0864-25G TCIAC0864-500G
α-Chloro-o-xylene ≥98.0% (by GC)
α-Chloro-o-xylene
Formula: C₈H₉Cl
Peso molecolare: 140,61 g/mol
Punto di ebollizione: 198°C
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 97°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000899
CAS Number: 552-45-4
EINECS: 209-013-8
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,10091
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfe368a0d8d35319390a47b6b0a6ce80b909158a&vid=2969f3a34b0888435a097547f73cf45aea056e6d&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR