Stampa…
3,4-Dimethylbenzoic acid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D1439-10G D1439-25G
TCIAD1439-10GEA 24 EUR
TCIAD1439-10G TCIAD1439-25G
3,4-Dimethylbenzoic acid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
3,4-Dimethylbenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 295 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 163…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002524
CAS Number: 619-04-5
EINECS: 210-576-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e558694c19169f9809a46a2f8a820662f240dc37&vid=130aee059bf42921fad4eec5973b23e2085d02f5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity