Stampa…
2,6-Dimethylbenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
D2260-25G D2260-5G
TCIAD2260-25GEA 227 EUR
TCIAD2260-25G TCIAD2260-5G
2,6-Dimethylbenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,6-Dimethylbenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 160°C
Punto di fusione: 115…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002483
CAS Number: 632-46-2
EINECS: 211-177-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3e85804e9dac4c158d26b993206d9d5b5b6f7b4&vid=437a629fab2a6371c692167c7728bff2777ebfeb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 117.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency