2,5-Dimethylbenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 268 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 131…135 °C Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002482 CAS Number: 610-72-0 EINECS: 210-235-2 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 132.0 to 135.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...