Stampa…
2-Bromo-6-methoxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B1547-25G B1547-250G
TCIAB1547-25GEA 52 EUR
TCIAB1547-25G TCIAB1547-250G
2-Bromo-6-methoxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Formula: C₁₁H₉BrO
Peso molecolare: 237,1 g/mol
Punto di ebollizione: 164°C
MDL Number: MFCD00004062
CAS Number: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity