Stampa…
3-Bromothiophene-2-carbaldehyde ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde, 3-Bromo-2-formylthiophene
B2934-1G B2934-25G B2934-5G
TCIAB2934-1GEA 17 EUR
TCIAB2934-1G TCIAB2934-25G TCIAB2934-5G
3-Bromothiophene-2-carbaldehyde ≥95.0% (by GC)
3-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Formula: C₅H₃BrOS
Punto di ebollizione: 115°C
MDL Number: MFCD00126680
CAS Number: 930-96-1
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %