Stampa…
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
B1135-25G B1135-5G
TCIAB1135-25GEA 109 EUR
TCIAB1135-25G TCIAB1135-5G
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde ≥97.0% (by GC)
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Formula: C₅H₃BrOS
Punto di ebollizione: 115°C
Flash Pt: 98°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005432
CAS Number: 4701-17-1
EINECS: 225-176-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76050205cd53586b900a1a210d7e5f7fd85ff937&vid=76050205cd53586b900a1a210d7e5f7fd85ff937&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %