Farnesol (mixture of isomers)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₅H₂₆O Punto di ebollizione: 143°C Flash Pt: 96°C |
MDL Number:
MFCD00002918 CAS Number: 4602-84-0 EINECS: 225-004-1 Merck Index: 14,03937 |
|
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % (total of isomer) |