Stampa…
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
F0777-25G F0777-5G
TCIAF0777-25GEA 260 EUR
TCIAF0777-25G TCIAF0777-5G
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone ≥98.0% (by GC)
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Formula: C₈H₆FNO₃
Peso molecolare: 183,14 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
MDL Number: MFCD00115369
CAS Number: 400-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a0cc0925044f99d13947b5e78a9117da8919bbc&vid=9a0cc0925044f99d13947b5e78a9117da8919bbc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C