Pentyl nitrite (mixed isomers ) ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
Amyl Nitrite, Pentyl Nitrite
Formula:
C₅H₁₁NO₂ Punto di ebollizione: 104°C Flash Pt: –18°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00036132 CAS Number: 463-04-7 EINECS: 207-332-7 UN: 1113 ADR: 3,II Merck Index: 12,01617 |
|
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |