Stampa…
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one, 3-Chloro-4′-fluoropropiophenone, 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
C1570-25G C1570-5G
TCIAC1570-25GEA 105 EUR
TCIAC1570-25G TCIAC1570-5G
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone ≥96.0% (by GC)
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Formula: C₉H₈ClFO
Punto di ebollizione: 103°C
MDL Number: MFCD00000991
CAS Number: 347-93-3
EINECS: 206-475-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a112fc50c34c76d7610b495ca8b3470ae17c403&vid=6a112fc50c34c76d7610b495ca8b3470ae17c403&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 46.0 to 49.0 deg-C