Stampa…
4-Fluorophenethyl bromide ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-4-(2-bromoethyl)benzene, 1-(2-bromoethyl)-4-fluorobenzene
F0431-1G F0431-5G
TCIAF0431-1GEA 21 EUR
TCIAF0431-1G TCIAF0431-5G
4-Fluorophenethyl bromide ≥95.0% (by GC)
4-Fluorophenethyl bromide
Formula: C₈H₈BrF
Peso molecolare: 203.05 g/mol
Punto di ebollizione: 102°C
Flash Pt: 93°C
MDL Number: MFCD03844794
CAS Number: 332-42-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=711bee5bcf4c877aa79178ec6efe356b6419ddab&vid=711bee5bcf4c877aa79178ec6efe356b6419ddab&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %