Stampa…
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
H0791-25G H0791-5G
TCIAH0791-25GEA 114 EUR
TCIAH0791-25G TCIAH0791-5G
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone ≥98.0% (by GC)
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 180°C
MDL Number: MFCD00002231
CAS Number: 876-02-8
EINECS: 212-880-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37175da3a346c9d08741e6cdd863bc7252c64dd5&vid=37175da3a346c9d08741e6cdd863bc7252c64dd5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity