Stampa…
6-Methoxy-2-naphthaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
M1090-25G M1090-5G
TCIAM1090-25GEA 52 EUR
TCIAM1090-25G TCIAM1090-5G
6-Methoxy-2-naphthaldehyde ≥97.0% (by GC)
6-Methoxy-2-naphthaldehyde
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Punto di ebollizione: 196°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00081152
CAS Number: 3453-33-6
EINECS: 222-377-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a368b42ab639a37b7f960416537c99b7201bd2c1&vid=a368b42ab639a37b7f960416537c99b7201bd2c1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 81.0 to 84.0 deg-C