Stampa…
terz-Butil nitrito ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
N0357-25ML N0357-250ML
TCIAN0357-25MLEA 41 EUR
TCIAN0357-25ML TCIAN0357-250ML
terz-Butil nitrito ≥90.0% (by GC)
terz-Butil nitrito
Formula: C₄H₉NO₂
Peso molecolare: 103,12 g/mol
Punto di ebollizione: 63°C
Flash Pt: –13°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002055
CAS Number: 540-80-7
EINECS: 208-757-0
UN: 2351
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01583
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7c157208a8d671a7328589e7a4a383e70815578&vid=c7c157208a8d671a7328589e7a4a383e70815578&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %