Stampa…
2-Butanone ossima ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B0688-25ML B0688-500ML
TCIAB0688-25MLEA 16 EUR
TCIAB0688-25ML TCIAB0688-500ML
2-Butanone ossima ≥99.0% (by GC)
2-Butanone ossima
Formula: C₄H₉NO
Peso molecolare: 87.12 g/mol
Punto di ebollizione: 153°C
Punto di fusione: –30°C
Flash Pt: 62°C
MDL Number: MFCD00013935
CAS Number: 96-29-7
EINECS: 202-496-6
UN: 2810
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9bf1f105c1d774947bded2f155338c572a8d597&vid=d9bf1f105c1d774947bded2f155338c572a8d597&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %