Stampa…
3,5-Dimethylbenzaldehyde ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D3498-5G D3498-25G
TCIAD3498-5GEA 47 EUR
TCIAD3498-5G TCIAD3498-25G
3,5-Dimethylbenzaldehyde ≥96.0% (by GC)
3,5-Dimethylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O
Punto di ebollizione: 108°C
Punto di fusione: 9°C
Densità: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 99°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082777
CAS Number: 5779-95-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c1c12c240fab31cad6f3cbf26c42f12a92350ae&vid=28f8dae4f226e7d3e122617a65aacc48134250e3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %