Stampa…
2,4-Dimethylbenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D2392-25G D2392-500G
TCIAD2392-25GEA 26 EUR
TCIAD2392-25G TCIAD2392-500G
2,4-Dimethylbenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O
Punto di ebollizione: 98°C
Punto di fusione: –9 °C
Densità: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 89°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003340
CAS Number: 15764-16-6
EINECS: 239-856-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97d0c7188bd2755ba5b12808caec76988d58198b&vid=60463b13a8d73d69f721b48b93f8141538338255&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %