Stampa…
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 4-(Bromomethyl)benzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
T1313-25G T1313-5G
TCIAT1313-25GEA 111 EUR
TCIAT1313-25G TCIAT1313-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene ≥98.0% (by GC)
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Formula: C₈H₆BrF₃
Punto di ebollizione: 66°C
Punto di fusione: 31,5 °C
Densità: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000403
CAS Number: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f5411ece8ee0b34f86636cd65073e57ec4c5704&vid=0a76de67cc5f40c0c0342954fad5fca42f4c7fdf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %