Stampa…

2-Bromo-m-xylene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

Synonyms: 2-Bromo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene

B0669-25G B0669-250G
TCIAB0669-25GEA 41 EUR
TCIAB0669-25G TCIAB0669-250G
2-Bromo-m-xylene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-m-xylene
Formula: C₈H₉Br
Punto di ebollizione: 206°C
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 74°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000075
CAS Number: 576-22-7
EINECS: 209-397-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1e46eabc8bee43ccd2b6f6ddd645c01efc52cdb&vid=05ba0f96106cbb2164a8810156abf5895a06ba80&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR