Stampa…
2-Bromo-p-xylene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0997-25G B0997-500G
TCIAB0997-25GEA 16 EUR
TCIAB0997-25G TCIAB0997-500G
2-Bromo-p-xylene ≥99.0% (by GC)
2-Bromo-p-xylene
Formula: C₈H₉Br
Punto di ebollizione: 201°C
Punto di fusione: 8,9 °C
Densità: 1,3582 g/cm³ (18.5 °C)
Flash Pt: 79°C
MDL Number: MFCD00000074
CAS Number: 553-94-6
EINECS: 209-055-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec0971bdcf0e90d8d6e45a6b1d4ce4ff9fde9831&vid=7423cee95973a0e59888b14025816e35d5f3ae39&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %