Stampa…
4-Bromo-m-xylene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0996-25G B0996-250G
TCIAB0996-25GEA 177 EUR
TCIAB0996-25G TCIAB0996-250G
4-Bromo-m-xylene ≥97.0% (by GC)
4-Bromo-m-xylene
Formula: C₈H₉Br
Punto di ebollizione: 208°C
Punto di fusione: –1 °C
Densità: 1,358 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 79°C
MDL Number: MFCD00000071
CAS Number: 583-70-0
EINECS: 209-517-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=139b7714b1bf3f5a346a38a8c2fa3cbbf48560eb&vid=d08d24b3f824d2a84798bfd425fe5dc2e332c78e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %