Stampa…

3-Bromo-o-xylene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 1-Bromo-2,3-dimethylbenzene

B1282-25G B1282-5G
TCIAB1282-25GEA 66 EUR
TCIAB1282-25G TCIAB1282-5G
3-Bromo-o-xylene ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-o-xylene
Formula: C₈H₉Br
Peso molecolare: 185,06 g/mol
Punto di ebollizione: 214°C
Densità: 1,365 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 80°C
MDL Number: MFCD00000069
CAS Number: 576-23-8
EINECS: 209-398-2
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb9ff111ad35e965b979f221d1125437d8c5ddc6&vid=715bf229a05d755b243c039e01eff3e66188f51a&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR