Stampa…
α-Bromo-m-xylene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 3-Methylbenzyl bromide
B3585-25G B3585-5G
TCIAB3585-25GEA 889 EUR
TCIAB3585-25G TCIAB3585-5G
α-Bromo-m-xylene ≥98.0% (by GC)
α-Bromo-m-xylene
Formula: C₈H₉Br
Peso molecolare: 185,06 g/mol
Punto di ebollizione: 98°C
Punto di fusione: 18 °C
Densità: 1,3711 g/cm³ (23 °C)
Flash Pt: 82°C
MDL Number: MFCD00000177
CAS Number: 620-13-3
EINECS: 210-625-2
UN: 1701
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ddad88478673be8669d24a53406580e4950867b&vid=59c3a5c9aa76ef63522203065edfa076a3e59fb7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %