Stampa…
α-Bromo-o-xylene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B1004-25G B1004-100G
TCIAB1004-25GEA 83 EUR
TCIAB1004-25G TCIAB1004-100G
α-Bromo-o-xylene ≥97.0% (by GC)
α-Bromo-o-xylene
Formula: C₈H₉Br
Punto di ebollizione: 216 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 18…20 °C
Densità: 1,381 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 82°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000174
CAS Number: 89-92-9
EINECS: 201-951-6
UN: 1701
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10223
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8c0eb020a349864f8a3267882af67cfb962ebce&vid=7b1596b30e91d9d758065d31552bcf53dc1e47bc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %