2,5-Dibromo-p-xylene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
D1841-25G
D1841-100G
TCIAD1841-25GEA
96
EUR
TCIAD1841-25G
TCIAD1841-100G
2,5-Dibromo-p-xylene ≥98.0% (by GC)
2,5-Dibromo-p-xylene
Formula:
C₈H₈Br₂ Punto di ebollizione: 150°C Punto di fusione: 75 °C |
MDL Number:
MFCD00000091 CAS Number: 1074-24-4 EINECS: 214-038-2 ADR: 9,III |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 72.0 to 75.0 deg-C |