Stampa…
α,α'-Dibromo-m-xylene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1,3-Bis(bromomethyl)benzene, m-Xylylene dibromide
D0215-25G D0215-5G
TCIAD0215-25GEA 183 EUR
TCIAD0215-25G TCIAD0215-5G
α,α'-Dibromo-m-xylene ≥97.0% (by GC)
α,α'-Dibromo-m-xylene
Formula: C₈H₈Br₂
Peso molecolare: 263,96 g/mol
Punto di ebollizione: 140°C
Punto di fusione: 76…78 °C
Densità: 1,959 g/cm³ (0 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000178
CAS Number: 626-15-3
EINECS: 210-931-6
UN: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61f8a37347880283461dabc963c34f8d7997d371&vid=543d7d82031b49b11e993db0abeaf94a18bcbce2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency