Stampa…
α,α'-Dibromo-o-xylene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0214-25G D0214-100G
TCIAD0214-25GEA 46 EUR
TCIAD0214-25G TCIAD0214-100G
α,α'-Dibromo-o-xylene ≥98.0% (by GC)
α,α'-Dibromo-o-xylene
Formula: C₈H₈Br₂
Punto di ebollizione: 140°C
Punto di fusione: 90…93 °C
Densità: 1,96 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000175
CAS Number: 91-13-4
EINECS: 202-042-7
UN: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec6ee5ea723bfefba680edea056a2ef73c65b42b&vid=ec6ee5ea723bfefba680edea056a2ef73c65b42b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency