Stampa…
4-Methylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M0563-25G M0563-5G
TCIAM0563-25GEA 41 EUR
TCIAM0563-25G TCIAM0563-5G
4-Methylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Methylbiphenyl
Formula: C₁₃H₁₂
Punto di ebollizione: 268°C
Punto di fusione: 47…48 °C
Densità: 1,015 g/cm³ (27 °C)
MDL Number: MFCD00008544
CAS Number: 644-08-6
EINECS: 211-409-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6df4b599e2015f0800b0d2a79ce86362df4385b5&vid=cb367f6dddc55e49a696bb0989bc4606da75f4da&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency