Stampa…
3-Methylbiphenyl ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 3-Phenyltoluene
M0296-1G M0296-25G M0296-5G
TCIAM0296-1GEA 29 EUR
TCIAM0296-1G TCIAM0296-25G TCIAM0296-5G
3-Methylbiphenyl ≥95.0% (by GC)
3-Methylbiphenyl
Formula: C₁₃H₁₂
Peso molecolare: 168,24 g/mol
Punto di ebollizione: 272°C
Punto di fusione: 4,53 °C
Densità: 1,0319 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008533
CAS Number: 643-93-6
EINECS: 211-404-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bda4dd14487ce394a9da2cd524d4ff89c89167b2&vid=a88854d58c8bbd84ca9e55f636d8ab9c8a5852ea&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %