Stampa…
2-Methylbiphenyl ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Phenyltoluene
M1242-1G M1242-5G
TCIAM1242-1GEA 48 EUR
TCIAM1242-1G TCIAM1242-5G
2-Methylbiphenyl ≥95.0% (by GC)
2-Methylbiphenyl
Formula: C₁₃H₁₂
Peso molecolare: 168,24 g/mol
Punto di ebollizione: 256°C
Punto di fusione: –0,2 °C
Densità: 1,011 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 107°C
MDL Number: MFCD00008517
CAS Number: 643-58-3
EINECS: 211-400-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc7a53a88557503cdd1ec1f6c747bac8bca89e37&vid=3837bb105a5d69b45b086deb3fcdc1af7817e33b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %