Stampa…

Tribenzylamine ≥99.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI
Attenzione

T0341-25G T0341-500G
TCIAT0341-25GEA 16 EUR
TCIAT0341-25G TCIAT0341-500G
Tribenzylamine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Tribenzylamine
Formula: N(CH₂C₆H₅)₃
Punto di ebollizione: 390°C
Punto di fusione: 92 °C
Densità: 0,9912 g/cm³ (95 °C)
Flash Pt: (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004773
CAS Number: 620-40-6
EINECS: 210-638-3
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=deb70096ec457166f1ef116ecf6d4559ad483141&vid=ee39970c5f1d526f07ef500848561336d208ae04&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 91.0 to 94.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR