Stampa…
Dichloro(diphenyl)methane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Dichlorodiphenylmethane, α,α-Dichlorodiphenylmethane
D0361-25G D0361-250G
TCIAD0361-25GEA 41 EUR
TCIAD0361-25G TCIAD0361-250G
Dichloro(diphenyl)methane ≥98.0% (by GC)
Dichloro(diphenyl)methane
Formula: (C₆H₅)₂CCl₂
Peso molecolare: 237,13 g/mol
Punto di ebollizione: 193°C
Punto di fusione: 148 °C
Densità: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000811
CAS Number: 2051-90-3
EINECS: 218-134-5
UN: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f48665629cbe112a224b1fcb186dcb42d8320fb6&vid=7a772170d917e878afe8e3bc2412bf208206e726&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %