Stampa…
Chloro(diphenyl)methane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B1078-25ML B1078-500ML
TCIAB1078-25MLEA 62 EUR
TCIAB1078-25ML TCIAB1078-500ML
Chloro(diphenyl)methane ≥95.0% (by GC)
Chloro(diphenyl)methane
Formula: (C₆H₅)₂CHCl
Punto di ebollizione: 116°C
Punto di fusione: ∼17 °C
Densità: 1,1346 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 160°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000855
CAS Number: 90-99-3
EINECS: 202-031-7
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5a928e4de96549cff4e41529ded026fb39d60fe&vid=bdeb50d1c1eab0a2b2a654bff699ba9ec970ed38&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %