tritilcloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₉H₁₅Cl Punto di ebollizione: 310°C Punto di fusione: 109…112 °C Densità: 1,25 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000813 CAS Number: 76-83-5 EINECS: 200-986-4 UN: 3261 ADR: 8,III |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 110.0 to 115.0 deg-C |